Learn More
5-Brom-2-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30341149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341149 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6861805G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS 39856-50-3
Summenformel C5H3BrN2O2
Menge 5 g
Synonym 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine
InChI-Formel InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
IUPAC-Name 5-Brom-2-Nitropyridin
Molekulargewicht (g/mol) 202.99