Learn More
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10606681 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10606681 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10606681 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 308890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Namenshinweis 98%
CAS 344-38-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H3BrF3NO2
Strukturformel BrC6H3(NO)CF3
Brechungsindex 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00014706
Menge 5 g
Synonym 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
InChI-Schlüssel ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Brom-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 270.005
PubChem CID 136171
Formelmasse 270.01
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit