Learn More
5-Brom-2-(N-methyl-N-benzylamino)-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428245
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428245 250 mg 250 Milligramm
15435717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428245 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32929.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1187386-36-2
Summenformel C13H13BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 277.165
MDL-Nummer MFCD12913988
InChI-Schlüssel WVDSURJOVZYTTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-benzyl-n-methylamino-5-bromopyridine, n-benzyl-5-bromo-n-methyl-2-pyridinamine, 5-bromo-2-n-methyl-n-benzylamino pyridine, acmc-2099zr
PubChem CID 46739785
IUPAC-Name N-Benzyl-5-Brom-N-Methylpyridin-2-Amin
SMILES CN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=C(C=C2)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(N-methyl-N-benzylamino)pyridine
Menge 250 mg
Formelmasse 263.14
Reinheit (%) 95%