Learn More
5-Brom-2-(morpholino)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30335179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335179 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB70149850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile
CAS 1105665-08-4
Summenformel C11H11N2OBr
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-1-2-11(9(7-10)8-13)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
IUPAC-Name 5-Brom-2-Morpholin-4-ylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 267.12
Formelmasse 266.0055