Learn More
5-Brom-2-Methylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451560 1 g 1 Gramm
11461560 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26956.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36138-76-8 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36138-76-8
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.036
MDL-Nummer MFCD08061906
InChI-Schlüssel OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-o-cresol, phenol, 5-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-hydroxytoluene, 5-bromo-2-methyl phenol, 5-bromo-2-methyl-phenol, 3-bromo-6-methylphenol, 2-hydroxy-4-bromotoluene, 5-brom-2-kresol, zlchem 468, pubchem4132
PubChem CID 12648404
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methylphenol
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 1 g
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 95%