Learn More
5-Brom-2-methyl-3-nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481058
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481058 250 mg 250 Milligramm
15471058 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54917.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 911434-05-4
Summenformel C6H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.022
MDL-Nummer MFCD09031419
InChI-Schlüssel FZZLWWNOYMHSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-nitropicoline, 5-bromo-3-nitro-2-picoline, 5-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-methyl-3-nitro, pubchem13809, ksc496e9t, bromo-2-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 25067266
IUPAC-Name 5-Brom-2-methyl-3-nitropyridin
SMILES CC1=NC=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Menge 250 mg
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 96%