Learn More
5-Brom-2-methoxypyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424577 250 mg 250 Milligramm
15414577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31918.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14001-66-2
Summenformel C5H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.012
MDL-Nummer MFCD04973351
InChI-Schlüssel DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyrimidine, 5-bromo-2-methoxy-1,3-diazine, 5-bromopyrimidin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methyloxy pyrimidine, pubchem5264, acmc-209cjt, 5-bromo-2methoxypyrimidine, ksc494g8n
PubChem CID 139657
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxypyrimidin
SMILES COC1=NC=C(C=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Menge 250 mg
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 95%