Learn More
5-Brom-2-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 10351100
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
CAS 89694-45-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136.4°C to 137.4°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H8BBrO3
MDL-Nummer MFCD00093409
Menge 5 g
Synonym 5-bromo-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-bromo-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-bromoanisole-2-boronic acid, 3-bromo-6-methoxyphenylboronic acid, boronic acid,b-5-bromo-2-methoxyphenyl, 5-bromo-2-methoxyphenylboronicacid, rarechem ah pb 0045, acmc-209r2g, amtb789, 2-methoxy-5-bromophenylboronic acid
InChI-Schlüssel FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Br)OC)(O)O
IUPAC-Name (5-Brom-2-methoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 230.85
PubChem CID 4532730
Formelmasse 230.85
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.