Learn More
5-Brom-2-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432467 25 g 25 Gramm
11412467 1 g -
11422467 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14293.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23095-05-8 | C7H6BrClO3S | 285.536 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23095-05-8
Summenformel C7H6BrClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 285.536
MDL-Nummer MFCD00051768
InChI-Schlüssel IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 520020
IUPAC-Name 5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3093014
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 285.54
Reinheit (%) 98%