Learn More
5-Brom-2-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491717 25 g 25 Gramm
11481717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25693.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6358-77-6 | C7H8BrNO | 202.05 g/mol
5-Bromo-2-methoxyaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-Methoxyanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bewahren Sie sie in gut verschlossenen, lichtbeständigen & dichten Behältern auf. Kühl & trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6358-77-6
Summenformel C7H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 202.05
MDL-Nummer MFCD04037882
InChI-Schlüssel OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methoxy aniline, 2-amino-4-bromoanisole, 5-bromo-o-anisidine, benzenamine, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-aniline, 4-bromo-2-aminoanisole, 2-methoxy-5-bromoaniline, acmc-1b9k2, 5-bromo-2-methoxyphenylamine, 5-bromo-2-methyloxy aniline
PubChem CID 3585328
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(N)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxyaniline
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 202.05
Reinheit (%) 97%