Learn More
5-Brom-2-iodtoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11379739 100 g 100 Gramm
11359739 5 g 5 Gramm
11369739 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21878.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.06 CHF
    176.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 30.41 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 116632-39-4 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
5-Bromo-2-iodotoluene is used as a medical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-2-Iodotoluol wird als medizinisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116632-39-4
Summenformel C7H6BrI
Molekulargewicht (g/mol) 296.93
MDL-Nummer MFCD00060664
InChI-Schlüssel GHTUADBHTFHMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-iodotoluene, 1-bromo-4-iodo-5-methylbenzene, benzene, 4-bromo-1-iodo-2-methyl, bromoiodotoluene, pubchem3793, 2-iodo-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-iodo toluene, 5-bromo-2-iodotoluene,, 4-bromo-2-methyliodobenzene, 4-bromo-2-methyl-iodobenzene
PubChem CID 2724601
IUPAC-Name 4-brom-1-iod-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-iodotoluene
Dichte 2.139
Siedepunkt 262°C to 265°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6515
Menge 100 g
Beilstein 2325157
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 296.93
Reinheit (%) ≥98%