Learn More
5-Brom-2-hydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30337865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337865 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68447510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 38353-06-9
Summenformel C4 H3 Br N2 O
Menge 10 g
Synonym Macitentan Impurity 32
InChI-Formel InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1ncc(Br)cn1
IUPAC-Name 5-Brompyrimidin-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 174.98
Formelmasse 173.9429