Learn More
5-Brom-2-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481548
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481548 5 g 5 Gramm
15471548 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55333.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40530-18-5
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.019
MDL-Nummer MFCD00143428
InChI-Schlüssel PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-cyanophenol, 5-bromosalicylonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, buttpark 20\02-76, benzonitrile, 5-bromo-2-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-bromosalicylnitrile, pubchem3782, acmc-1apuz
PubChem CID 2757014
IUPAC-Name 5-Brom-2-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Menge 5 g
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 97%