Learn More
5'-Brom-2'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15428578
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
1450-75-5
C8H7BrO2
215.046
MFCD00191850
HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
95991
1-(5-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
1450-75-5
C8H7BrO2
215.046
MFCD00191850
HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
95991
1-(5-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
5?-Bromo-2?-hydroxyacetophenone (5-Bromo-2-hydroxyacetophenone) may be used in ligand in the preparation of tetrahedral metallocene complexes containing vanadium(IV), synthesis of {2?-[1-(5-bromo-2-oxidophenyl) ethylidene] benzohydrazidato (2-)} tris(pyridine) nickel(II)] pyridine solvate, synthesis of N?-[1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethylidene]-3,4,5-trihydroxybenzohydrazide dimethyl sulfoxide solvate trihydrate, preparation of 6-bromochromen-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5′-Brom-2′-hydroxyacetophenon (5-Brom-2-hydroxyacetophenon) kann als Ligand zur Herstellung von Tetraedral-Metallocenkomplexen verwendet werden, die Vanadium(IV) enthalten; Synthese von {2′-[1-(5-Brom-2-oxidophenyl)ethyliden]benzhydrazidat(2-)} tris(pyridin)nickel(II)]pyridinsolvat; Synthese von N′-[1-(5-brom-2-hydroxyphenyl)ethyliden]-3,4,5-trihydroxybenzhydraziddimethylsulfoxidsolvattrihydrat; Hestellung von 6-Bromchromen-4-on.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest