Learn More
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359845 5 g 5 Gramm
11349845 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19850.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15862-34-7
Summenformel C5H3BrN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.994
MDL-Nummer MFCD00023473
InChI-Schlüssel WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC-Name 5-Brom-3-nitro-1H-pyridin-2-on
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 245°C to 248°C
Geruch Nearly Odorless
Menge 5 g
Beilstein 383853
Formelmasse 219
Reinheit (%) 97%