Learn More
5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10694565 100 g 100 Gramm
10386884 10 g 10 Gramm
10684565 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694565 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB03758FA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5034-74-2
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.045
MDL-Nummer MFCD00016593
InChI-Schlüssel MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 262238
IUPAC-Name 5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O)
Menge 100 g
Synonym 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formelmasse 231.04
Reinheit (%) 97%