missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Brom-2-fluorpyridin-3-carboxaldehyd, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H61123.MD

Additional Details : CAS : 875781-15-0 Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15446286

  • 21.33 CHF / 250 Milligramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

875781-15-0
203.998
MUYVOGAJRCBWCY-UHFFFAOYSA-N
45480192
C1=C(C(=NC=C1Br)F)C=O
C6H3BrFNO
MFCD09842440
5-bromo-2-fluoronicotinaldehyde, 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, pubchem17162, acmc-209qoh, ksc495s8t
5-Brom-2-Fluorpyridin-3-Carbaldehyd

Spezifikation

5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
250mg
C6H3BrFNO
14515665
MUYVOGAJRCBWCY-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-2-Fluorpyridin-3-Carbaldehyd
45480192
Pulver
Weiß bis gelb
875781-15-0
MFCD09842440
5-bromo-2-fluoronicotinaldehyde, 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, pubchem17162, acmc-209qoh, ksc495s8t
C1=C(C(=NC=C1Br)F)C=O
203.998
204
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation