Learn More
5-Brom-2-Fluorbenzylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470628
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470628 25 g 25 Gramm
15463277 1 g 1 Gramm
11460628 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25176.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202865-69-8
Summenformel C7H8BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 205.05
MDL-Nummer MFCD00143426
InChI-Schlüssel PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724903
SMILES [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 221°C to 226°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name (5-bromo-2-fluorophenyl)methanaminium
Formelmasse 240.5
Reinheit (%) 97%