Learn More
5-Brom-2-fluorbenztrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11442748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442748 25 g -
11432748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16736.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Pharmaceutical Intermediates.
Löslichkeit
Wasserlöslich 700 g/l (20 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-37-3
Summenformel C7H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 243.00
MDL-Nummer MFCD00042493
InChI-Schlüssel AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
PubChem CID 2736325
IUPAC-Name 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Dichte 1.72
Siedepunkt 79°C to 80°C (50 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
Beilstein 2643550
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 700g/L (20°C)
Formelmasse 243
Reinheit (%) 98%