Learn More
5-Brom-2-fluorbenztrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Pharmaceutical Intermediates.
Löslichkeit
Wasserlöslich 700 g/l (20 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride |
| Dichte | 1.72 |
| Siedepunkt | 79°C to 80°C (50 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2643550 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 700g/L (20°C) |
| Formelmasse | 243 |
| Reinheit (%) | 98% |