Learn More
5-Brom-2-fluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493147 25 g 25 Gramm
11483147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16113.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 179897-89-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179897-89-3
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD00143424
InChI-Schlüssel GYCNHFWRPJXTSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-4-fluorobromobenzene, 3-cyano-4-fluoro-bromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-benzonitrile, ablock ab-11-0918, pubchem1582, 2-fluoro5-bromobenzonitrile, 3-cyano-4-flurobromobenzene
PubChem CID 2724900
IUPAC-Name 5-Brom-2-fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7701063
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 98%