Learn More
5-Brom-2-(Difluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412729 1 g 1 Gramm
15422729 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66297.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 845827-13-6 | Molecular Formula: C6H4BrF2N | Molecular Weight: 208.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 845827-13-6
Summenformel C6H4BrF2N
Molekulargewicht (g/mol) 208.01
MDL-Nummer MFCD11977429
InChI-Schlüssel QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
PubChem CID 53415062
IUPAC-Name 5-Brom-2-(Difluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 89°C (192°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 208
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest