missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2'-Desoxyuridin, Fisher BioReagents

Artikelnummer. p-24835
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10606005

Marke: Fisher BioReagents BP2508250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5-Brom-2'-Dexoxyuridin ist ein Thymidin-Analogon, das als Mutagen in der Genforschung verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-14-3
Summenformel C9H11BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 307.10
MDL-Nummer MFCD00006529
InChI-Schlüssel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Namenshinweis Off-white Powder
Schmelzpunkt 191°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Conforms to reference
Prozentgehaltsbereich >99%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 250 mg
Merck Index 15, 1461
Formelmasse 307.1
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt