Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromo-2'-Desoxyuridin, +99 %
Artikelnummer. 10572051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572051 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10733041 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10104810 1 g Glasflasche 1 Gramm
15770839 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10572051 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228590025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-14-3
Summenformel C9H11BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 307.10
MDL-Nummer MFCD00006529
InChI-Schlüssel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-Name 5-Brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Extinktion 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260)
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 191.0°C to 194.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 24, IV, 1234
Merck Index 15, 1461
Spezifische Drehung + 31.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso (50mg/mL)
Lösungsmittelrückstände 0.2% max. ethanol (GC), 0.1% max. methanol (GC)
Formelmasse 307.09
Reinheit (%) 99+%
Verwandte Substanzen 1% max. (HPLC) Total impurities
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.