Learn More
Melford 5-Brom-2'-Desoxyuridin
Artikelnummer. 30018122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018122 500 mg 500 Milligramm
30018123 1 g 1 Gramm
30018124 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018122 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B742000.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thymidin-Analogon zur Untersuchung der DNA-Synthese.
Thymidin-Analogon zur Untersuchung der DNA-Synthese. Dieses Analogon wird während der S-Phase selektiv in die zelluläre DNA eingebaut. Wird als weißes Pulver geliefert.
Spezifikation
CAS 59-14-3
Summenformel C9H11BrN2O5
Menge 500 mg