Learn More
5-Brom-2-Cyanopyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-cyanopyridine |
| Schmelzpunkt | 124°C to 127°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 5498624 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol |
| Formelmasse | 183.01 |
| Reinheit (%) | 95% |