Learn More
5-Bromo-2-Chloropyrimidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394975 5 g 5 Gramm
11384975 1 g 1 Gramm
15469079 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394975 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18360.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der Synthese pharmazeutischer Güter wie Inhibitoren eingesetzt. Es wird auch bei Kreuzkupplungsreaktionen von Indium-Organometallverbindungen mit 2,5-Dihalopyrimidinen eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt in der Synthese pharmazeutischer Güter wie Inhibitoren eingesetzt. Es wird auch bei Kreuzkupplungsreaktionen von Indium-Organometallen mit 2,5-Dihalogenpyrimidinen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Schwer löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32779-36-5
Summenformel C4H2BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.43
MDL-Nummer MFCD00483232
InChI-Schlüssel XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 5-bromo-2-chloropyrimidne, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-1,3-diazine, pubchem5159, zlchem 1210, acmc-209hvm, 5-bromo chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloroprimidine
PubChem CID 606665
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlorpyrimidin
SMILES ClC1=NC=C(Br)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloropyrimidine
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 95°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 507955
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 193.43
Reinheit (%) ≥98%
RUO– Nur für Forschungszwecke