missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-2-Chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3777614
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
53939-30-3
C5H3BrClN
192.44
MFCD01318951
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
2734414
5-Brom-2-Chlorpyridin
C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
53939-30-3
C5H3BrClN
192.44
MFCD01318951
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro, 2-chloro-5-bromo-pyridine, 2-chlorine-5-bromine pyridine, pubchem1168, acmc-1afhf, 3-bromo-6-chloropyridine, 2-chloro-5-bromo pyridine, 3-bromo-6-chloro-pyridine
2734414
5-Brom-2-Chlorpyridin
C1=CC(=NC=C1Br)Cl
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'