Learn More
5-Brom-2-Chlorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481040 1 g 1 Gramm
11491040 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25452.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 183802-98-4 | C6H4BrClO | 207.451 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183802-98-4
Summenformel C6H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 207.451
MDL-Nummer MFCD00672940
InChI-Schlüssel UEVFFMZHGNYDKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromophenol, 5-bromo-2-chloro-phenol, phenol, 5-bromo-2-chloro, pubchem1476, acmc-1bxbv, 3-bromo-6-chlorophenol, 5-bromo-2-chloro phenol, ksc174k5h
PubChem CID 820392
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorophenol
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 1 g
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) ≥98%