Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-73262 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10497572
Marke: Thermo Scientific Acros 165910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 445-01-2
Summenformel C7H3BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 259.45
MDL-Nummer MFCD00000601
InChI-Schlüssel XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC-Name 4-Brom-1-Chlor-2-(Trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Namenshinweis tech., 94%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.7400g/mL
Siedepunkt 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(Cl)CF3
Brechungsindex 1.5060 to 1.5080
Menge 5 g
Formelmasse 259.44
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.