Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497572 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10497572 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10497572 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 445-01-2
Summenformel C7H3BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 259.45
MDL-Nummer MFCD00000601
InChI-Schlüssel XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC-Name 4-Brom-1-Chlor-2-(Trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Namenshinweis tech., 94%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.7400g/mL
Siedepunkt 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(Cl)CF3
Brechungsindex 1.5060 to 1.5080
Menge 5 g
Formelmasse 259.44
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.