Learn More
5-Brom-2-Chloranisol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491828 250 mg 250 Milligramm
15471828 1 g 1 Gramm
15481828 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55533.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Brom-2-Chloranisol wird verwendet, um 4-Chlor-3-Methoxybenzonitril bei einer Temperatur von 110 °C herzustellen. Es wird das Lösungsmittel Dimethylformamid benötigt
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16817-43-9
Summenformel C7H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 221.48
MDL-Nummer MFCD00078659
InChI-Schlüssel UAMVKOTWSHJOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroanisole, 5-bromo-2-chloroanisol, 4-chloro-3-methoxybromobenzene, 2-chloro-5-bromoanisole, 5-bromo-2-chloro-anisole, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy, 4-bromo-1-chloro-2-methoxy-benzene, zlchem 582, pubchem2632, acmc-209dxq
PubChem CID 2769567
IUPAC-Name 4-bromo-1-chloro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloroanisole
Schmelzpunkt 27°C to 28°C
Dichte 1.631
Siedepunkt 240°C to 245°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.587
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 221.48
Reinheit (%) 97%