Learn More
5-Brom-2-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491149 25 g 25 Gramm
15481149 5 g 5 Gramm
15401159 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64104.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60811-17-8 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
5-Bromo-2-chloroaniline is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-Chloranilin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60811-17-8
Summenformel C6H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 206.47
MDL-Nummer MFCD06796283
InChI-Schlüssel UGOLEPGQWYPIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromoaniline, 3-bromo-6-chloroaniline, 5-bromo-2-chlorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-aniline, 5-bromo-2-chloro-phenylamine, 5-bromo-2-chloro aniline, pubchem3132, 5-bromo-2-chlorobenzenamine, ksc493o4j
PubChem CID 3830731
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chloranilin
SMILES NC1=CC(Br)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloroaniline
Schmelzpunkt 145°bis 150 °C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2716274
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 206.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest