Learn More
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056136
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
67443-38-3
C5H2BrClN2O2
237.44
MFCD00222270
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro, abbypharma ap-12-5159, zlchem 393, pubchem1166, acmc-209nz1, ksc352q2l, 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridin, 2-chloro-5-bromo-3-nitropyridine
7019412
5-Brom-2-Chlor-3-Nitropyridin
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
67443-38-3
C5H2BrClN2O2
237.44
MFCD00222270
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3-nitro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-nitro, abbypharma ap-12-5159, zlchem 393, pubchem1166, acmc-209nz1, ksc352q2l, 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridin, 2-chloro-5-bromo-3-nitropyridine
7019412
5-Brom-2-Chlor-3-Nitropyridin
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 147551
Formelmasse 237.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin