Learn More
5-Brom-2-chlor-3-cyanpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498218
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61664.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Brom-2-Chlor-3-Cyanopyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405224-23-9
Summenformel C6H2BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 217.45
MDL-Nummer MFCD09801046
InChI-Schlüssel MQOHJAYYYVQBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloronicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-2-chloro, pubchem15627, acmc-1amn3, 5-bromo-2-chloronicotinontrile, 5-bromo-2-chloro-nicotinonitrile, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carbonitrile, 5-bromo-2-chloropyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 21948269
IUPAC-Name 5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carbonitril
SMILES ClC1=NC=C(Br)C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 217.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest