Learn More
5-Brom-2-anisaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10370444 100 g Glasflasche 100 Gramm
10140552 5 g Glasflasche 5 Gramm
10701061 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10370444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167521000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25016-01-7
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00003347
InChI-Schlüssel IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-anisaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3(OCH3)CHO
Menge 100 g
Beilstein 08, 55
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-anisaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.