Learn More
5-Brom-2,4-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10330194
Marke: Thermo Scientific Acros 371360050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36082-50-5
Summenformel C4HBrCl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 227.88
MDL-Nummer MFCD00127818
InChI-Schlüssel SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dichlorpyrimidin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 4-dichloropyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 30.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7810g/mL
Siedepunkt 128.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.781
Formelmasse 227.88
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.