Learn More
5-Brom-2,4-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477046 5 g 5 Gramm
11467046 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25365.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36082-50-5 | Molecular Formula: C4HBrCl2N2 | Molecular Weight: 227.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36082-50-5
Summenformel C4HBrCl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 227.87
MDL-Nummer MFCD00127818
InChI-Schlüssel SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dichlorpyrimidin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 29°C to 30°C
Dichte 1.781
Siedepunkt 128°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.603
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 124441
Formelmasse 227.88
Reinheit (%) 98%