Learn More
5-Bromo-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10432242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10718065 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07139DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 41177-72-4
Summenformel C9H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 243.06
MDL-Nummer MFCD00191391
InChI-Schlüssel LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
PubChem CID 2794797
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-Dihydro-1 -Benzofuran-7 -Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Namenshinweis May contain varying amounts of anhydride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 243.06
Reinheit (%) 97%