Learn More
5-Bromo-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11306895
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
281678-73-7
C9H7BrO2
227.057
LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
2794804
5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd
C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
281678-73-7
C9H7BrO2
227.057
LQCBHNHULMHKFB-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran 7-carbaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furane-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-2,3-dihydro
2794804
5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd
C1COC2=C1C=C(C=C2C=O)Br
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 227.06
Reinheit (%) 97%