Learn More
5-Bromo-2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10320453 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10042352 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320453 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07179CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-72-5
Summenformel C8H8BBrO3
Molekulargewicht (g/mol) 242.86
MDL-Nummer MFCD06200893
InChI-Schlüssel BSSWVOKZPQTKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-boronic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl boronic acid, acmc-1b7su, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl boronicacid, boronic acid, b-5-bromo-2,3-dihydro-7-benzofuranyl
PubChem CID 2794805
IUPAC-Name (5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-boronic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 242.86
Reinheit (%) 97%