Learn More
5-Brom-2,3-Dihydro-1-Benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702580
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10621673
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC00810DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 66826-78-6
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.05
MDL-Nummer MFCD02677716
InChI-Schlüssel UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
IUPAC-Name 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 97%