Learn More
5-Brom-2,3-Dihydro-1-Benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621673 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10415312 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621673 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00810DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 66826-78-6
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.05
MDL-Nummer MFCD02677716
InChI-Schlüssel UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
IUPAC-Name 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 97%