Learn More
5-Brom-2,3'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2,3'-bipyridine |
| Schmelzpunkt | 75°C to 78°C |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 5-Brom-2,3'-bipyridin |
| Formelmasse | 235.08 |
| Reinheit (%) | 95% |