Learn More
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3- benzodioxole is used as a precursor in organic synthesis. It is used to prepare 5-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid. It serves as an intermediate in active pharmaceutical ingredients, agrochemicals and in dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol wird als Vorläufer in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure verwendet. Es dient als Zwischenprodukt in pharmazeutischen Wirkstoffen, Agrochemikalien und für Farbstoffe.
Löslichkeit
Mischbar mit Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol wird als Vorläufer in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonsäure verwendet. Es dient als Zwischenprodukt in pharmazeutischen Wirkstoffen, Agrochemikalien und für Farbstoffe.
Löslichkeit
Mischbar mit Hexan.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole |
Dichte | 1.74 |
Siedepunkt | 78°C to 79°C (20 mmHg) |
Brechungsindex | 1.4967 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1425209 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with hexane. |
Formelmasse | 237 |
Reinheit (%) | 97% |