Learn More
5-Brom-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470898 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15470898 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54673.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1H-indazole
CAS 53857-57-1
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Summenformel C7H5BrN2
MDL-Nummer MFCD00839493,MFCD26227374
Menge 1 g
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
InChI-Schlüssel STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indazol
Molekulargewicht (g/mol) 197.04
PubChem CID 761929
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%