Learn More
5-Bromo-1H-Indazol-3-Carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357782
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10357782 1 g 1 Gramm
10157422 250 mg 250 Milligramm
10347304 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357782 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07350DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 1077-94-7
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.04
MDL-Nummer MFCD05663979
InChI-Schlüssel AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7157358
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indazol-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Formelmasse 241.04
Reinheit (%) 95%