Learn More
5-Brom-1-Penten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904501 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11904501
Marke: Thermo Scientific Acros 295170500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-51-3
Summenformel C5H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 149.03
MDL-Nummer MFCD00000264
InChI-Schlüssel LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC-Name 5-Brompent-1-en
SMILES C=CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-pentene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg)
Flammpunkt 30°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3CHCH2
Brechungsindex 1.4620 to 1.4650
Menge 50 g
UN-Nummer 1993
Relative Dichte 1.26
Formelmasse 149.03
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-1-pentene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.