Learn More
5-Brom-1-benzothiophen-2-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1g |
Formelmasse | 275.55 |
Reinheit (%) | 95% |