Learn More
(5-Brom-1-Benzofuran-2-yl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 227.06 |
Reinheit (%) | 97% |